Learn More
Cible de pulvérisation de cérium, 76,2 mm de diamètre x 3,18 mm d’épaisseur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15452577
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 Ea.
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15452577 1 Ea. 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15452577 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 045926.KS
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 7440-45-1 | Ce | 140.12 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Cerium sputtering target
Note relative au nom 76.2mm dia. x 3.18mm thick
Quantité 1 Ea.
CAS 7440-45-1
Odeur Odorless
Formule moléculaire Ce
Numéro MDL MFCD00010924
Numéro UN UN1333
Synonyme cerio, ingot, cerium, chips, foil, 3n, zer, ceramics-aeium, acmc-1bl5r, chips, 3n reo, powder,-200 mesh, cerium
Clé InChI GWXLDORMOJMVQZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Ce]
Nom IUPAC cérium
Poids moléculaire (g/mol) 140.12
CID PubChem 23974
ChEBI CHEBI:33369