Learn More
Unity Lab Services™ Certificat D'Etalonnage Cofrac Basic d'une Micropipette Monocanal 3 x 10
Description
- Etalonnage par gravimétrie de la pipette à piston comprenant: Contrôle en l'état des volumes délivrés selon le référentiel NF EN ISO 8655 en 10 pesées, trois volumes sans changement de cône
- Edition du certificat d'étalonnage COFRAC avec déclaration de conformité et étiquetage
- Prestation sous accréditation COFRAC Nº2-5985
- Etalonnage, portée disponible sur www.cofrac.fr
- Délai moyen: 1 semaine
- Si vous souhaitez que l’étalonnage soit réalisé à l’aide de pointes particulières, merci de bien vouloir l’indiquer dans votre commande
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Micropipette Monocanal |
| Certifications/Conformité | COFRAC N° 2-5985, NF EN ISO 8655 |
| Durée | 2 semaines |
| Type d’étalonnage | Gravimétrique |
| Type de produit | Certificat d’étalonnage de base |