Learn More
Poulten Selfe™ Viscosimètre en tube en U
Description
- Taille O (taille spéciale, BS188) - non spécifiée dans ASTM D446-ISO 3105
- Nécessite un volume constant à la température d'essai
- Une correction d'énergie cinétique sera nécessaire pour les temps d'écoulement inférieurs à 1500 s.
- Recommandé pour les applications pétrolières
- Nécessite une pipette de remplissage longue
Specifications
Specifications
| Type de produit | Viscosimètre de tube en U |
| Gamme de viscosité | de 0,3 à 1 cST |
| Calibrated | Oui |
| Description | Constante nominale : 0,001 mm² / s² (cST/s) |
| Matériau | Verre |
| Dimensions | O2 |
| Volume (métrique) | 13 - 40 mL |