Learn More
Fisherbrand™ Flacons ronds Boston certifiés à faible taux de particules
Code produit 13151794 Tous les produits Fisherbrand Produits
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
125 ml
250 ml
500 ml
1 000 ml
Conditionnement:
12 pièces
24 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
13151794 1 000 ml 12 pièces
13187664 125 ml 24 pièces
13178063 250 ml 12 pièces
13171794 500 ml 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 13151794
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Solution de stockage idéale pour les solvants, les produits chimiques et les échantillons. Les flacons Boston ronds certifiés à faible taux de particules Fisherbrand™ sont en verre sodocalcique transparent.
Solution de stockage idéale pour les solvants, les produits chimiques et les échantillons. Les flacons ronds Boston certifiés à faible taux de particules Fisherbrand™ sont en verre sodocalcique transparent.
  • Col étroit, verre transparent
  • Certifiés nettoyés pour un faible taux de particules, certificat d’analyse joint
  • Cinq particules ou moins par mL avec de l'eau pour préparations injectables (WFI) dans une salle blanche de classe 100/10
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 1 000 ml
Capacité (impériale) 200 ml (33.81 oz)
Procédure de nettoyage Eau purifiée USP
Couleur Concluant
Matériau Verre
Quantité 12/boîte
Couleur de bouchon Blanc
Matériau de revêtement Polyvinyle
Certifications/Conformité Certifiés à faible taux de particules
Closure Included Oui
Bouche Large
Forme Rond
Type de produit Flacon rond Boston
Joint de fermeture Polyvinyle
Matériau du bouchon PTFE
Taille du bouchon 33-400 mm
Type de bouchon Bouchon à vis