Learn More
Césium, 99,98 % (base métaux)
Code produit 15490977
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15490977 100 g 100g
11351198 1 g 1g
11341198 5 g 5g
11331198 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15490977 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 010146.22
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Ajouter au panier
CAS : 7440-46-2 | Cs | 132,91 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-46-2
Formule moléculaire Cs
Poids moléculaire (g/mol) 132.91
Numéro MDL MFCD00134037
Clé InChI TVFDJXOCXUVLDH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme caesium, cesium-133, cesium, elemental, unii-1ksv9v4y4i, metals basis, 1ksv9v4y4i, cesio, zaesium, casium, zasium
CID PubChem 5354618
ChEBI CHEBI:30514
SMILES [Cs]
Spécification
Nom chimique ou matériau Cesium
Couleur Argent
Aspect Silver-colored solid
Quantité 100 g
Odeur Odorless
Tension de vapeur 0.0000011 hPa
Plage de pourcentage du dosage 99.98% (Metals basis)
Forme Solide
Nom IUPAC césium
Poids de la formule 132.9054
RUO– À des fins de recherche uniquement