Learn More
Carbonate de césium, TRC
Code produit 30355840
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
Conditionnement:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30355840 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30355840 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC27860050G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Cesium Carbonate
CAS 534-17-8
Formule moléculaire Cs2CO3
Quantité 50 g
Synonyme Carbonic Acid Dicesium Salt, Cesium Carbonate (Cs2CO3), Cesium Carbonate, Dicesium Carbonate
Formule InChI InChI=1S/CH2O3.2Cs/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
SMILES [Cs+].[Cs+].[O-]C(=O)[O-]
Nom IUPAC Dicésium ; carbonate
Poids moléculaire (g/mol) 325.82
Poids de la formule 325.7956