Learn More
Chlorure de cétalkonium, TRC
Code produit 30134957
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
10 g
Conditionnement:
100mg
10g
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30134957 10 g 10g
30004763 1 g 1g
17994715 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30134957 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC28050010G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 122-18-9
Formule moléculaire C25 H46 N . Cl
Poids moléculaire (g/mol) 396.09
Synonyme Ammonium, benzylhexadecyldimethyl-, chloride (8CI), Benzenemethanaminium, N-hexadecyl-N,N-dimethyl-, chloride (9CI), Benzylhexadecyldimethylammonium chloride (6CI), Acetoquate CDAC, Acinol, Acquat CDAC, Ammonyx G, Ammonyx T, Baktonium, Banicol, Benzaletas, Benzyl-n-hexadecyldimethylammonium chloride, Benzylcetyldimethylammonium chloride, Benzyldimethylcetylammonium chloride, Benzyldimethylhexadecylammonium chloride, Bicetonium, Bonjela, CDBAC, Cetalkonium chloride, Cetol, Cetyl zephiran, Cetylbenzyldimethylammonium chloride, Cetyldimethylbenzylammonium chloride, Cetylon, DMCBAC, Dehyquart CBB, Dehyquart CDB, Dimethylbenzylcetylammonium chloride, Dimethylbenzylhexadecylammonium chloride, HBAC, Hexadecylbenzyldimethylammonium chloride, Hexadecyldimethylbenzylammonium chloride, N-Benzyl-N-cetyldimethylammonium chloride, N-Hexadecyl-N,N-dimethyl-N-benzylammonium chloride, N-Hexadecyl-N-benzyl-N,N-dimethylammonium chloride, Pharycidin Concentrate, Querton 16BCL, Sanisol C, Spilan, Tetraseptan, Win 357, Zettyn, Zettyn chloride, n-Hexadecyldimethylbenzylammonium chloride
Nom IUPAC benzyl-hexadecyl-diméthylazanium ; Chlorure
SMILES [Cl-].CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)Cc1ccccc1
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzyldimethylhexadecylammonium Chloride
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C25H46N.ClH/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-20-23-26(2,3)24-25-21-18-17-19-22-25;/h17-19,21-22H,4-16,20,23-24H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Poids de la formule 395.3319
Pourcentage de pureté >95%