Learn More
Cétirizine dihydrochloride, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Cetirizine Dihydrochloride |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Quantité | 50 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C21H25ClN2O3.2ClH/c22-19-8-6-18(7-9-19)21(17-4-2-1-3-5-17)24-12-10-23(11-13-24)14-15-27-16-20(25)26;;/h1-9,21H,10-16H2,(H,25,26);2*1H |
| Poids de la formule | 460.1087 |
| Pourcentage de pureté | >95% |