Learn More
Cétraxate, chlorhydrate, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Cetraxate, Hydrochloride |
| CAS | 27724-96-5 |
| Formule moléculaire | C17 H23 N O4 . Cl H |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | Cetraxate HCl - Bio-X TM |
| Formule InChI | InChI=1S/C17H23NO4.ClH/c18-11-13-1-6-14(7-2-13)17(21)22-15-8-3-12(4-9-15)5-10-16(19)20;/h3-4,8-9,13-14H,1-2,5-7,10-11,18H2,(H,19,20);1H/t13-,14-; |
| SMILES | Cl.NC[C@@H]1CC[C@H](CC1)C(=O)Oc2ccc(CCC(=O)O)cc2 |
| Nom IUPAC | acide 3-[4-[4-(aminométhyl)cyclohex necarbyl]oxyphényl]propanoïque ;chlorhydrate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 341.83 |
| Poids de la formule | 341.1394 |