Learn More
Cetrimonium bromide, MedChemExpress
Description
Cetrimonium bromide (CTAB) is an amine based cationic quaternary surfactant, is one of the components of the topical antiseptic Cetrimide.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Cetrimonium bromide |
| CAS | 57-09-0 |
| Couleur | Blanc |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C19H42BrN |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | CTABCetyltrimethylammonium bromideHexadecyltrimethylammonium bromide |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 10 mg/mL (27.44 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 4.55 mg/mL (12.48 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C.[Br-] |
| Poids moléculaire (g/mol) | 364.45 |
| Afficher plus |