Learn More
Chlorure de cétrimonium, TRC
Code produit 18013920
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18013920 1 g 1g
18043420 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18013920 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC2814951G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 112-02-7
Formule moléculaire C19 H42 N . Cl
Poids moléculaire (g/mol) 320
Synonyme 1-Hexadecanaminium, N,N,N-trimethyl-, chloride (1:1), 1-Hexadecanaminium, N,N,N-trimethyl-, chloride (9CI), Ammonium, hexadecyltrimethyl-, chloride (8CI), Hexadecyltrimethylammonium chloride (6CI), 1631CL, Adogen 444, Adogen 444-29, Aliquat 1529, Aliquat 6, Ammonyx CETAC 25, Ammonyx Cetac, Ammonyx Cetac 30, Arquad 16, Arquad 16-25, Arquad 16-25LO, Arquad 16-25W, Arquad 16-26, Arquad 16-29, Arquad 16-29W, Arquad 16-50, BP 40, Barquat CT 29, C 16TAC, CA 2350, CETAC, CM 29, CTAC, CTAC 1, CTAC 30KC, CTAC CT-429, CTACL, CTMA, Carsoquat CT 425, Carsoquat CT 429, Catinal CTC 70ET, Catiogen TMP, Catiogen TMR, Cation PB 300, Cation PB 40, Cationic 1631, Cetac 30, Cetrimonium chloride, Cetyltrimethylammomium chloride, Cetyltrimethylammonium chloride, D 1631, Dehyquart A, Dehyquart A-CA, Dehyquart A-CE, Dodigen 1383, FSM 28, Genamin CTAC, Genamin CTAC 50, Genamin CTAC 50ET, HDTMA-Cl, HTAC, Incroquat CTC 30, Intexan CTC 29, Intexsan CTC 29, Intexsan CTC 50, Lebon TM 16, Lebon TM 60, Morpan CHA, N,N,N-Trimethyl-1-hexadecanaminium chloride, N-Palmityl-N,N,N-trimethylammonium chloride, Nissan Cation PB 40, Nissan Cation PB 40R, PB 40, Palmityltrimethylammonium chloride, Pionin B 611, Protaquat CT 29, Quartamin 60W, Quartamin 60W30, Quatramine C 16/29, Saboquat, Surfroyal CTAC, Swanol CA 2350, Trimethylcetylammonium chloride, Trimethylhexadecylammonium chloride, Variquat E 228, Varisoft 300, n-Hexadecyltrimethylammonium chloride
Nom IUPAC Hexadécyl(triméthyl)azanium ; Chlorure
SMILES [Cl-].CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Hexadecyltrimethylammonium chloride
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C19H42N.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(2,3)4;/h5-19H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Poids de la formule 319.3006