Learn More
MedChemExpress Cetrorelix Acetate
Spécification
Spécification
| Pureté | 99.18% |
| CAS | 145672-81-7 |
| Contenu et stockage | Sealed storage, away from moisture and light∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light) |
| À utiliser avec (application) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Poids moléculaire | 1491.09 g/mol |
| Type de produit | Reference compound |
| Quantité | 5 mg |
| Conditions d’expédition | Room temperature |
| Solubilité | DMSO : 50 mg/mL (33.53 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : 2 mg/mL (1.34 mM∣Need ultrasonic) |
| Synonyme | SB-75 acetate |