Learn More
Bromure de cétyltriméthylammonium, ∽ 98 %, qualité réactif de biologie moléculaire, MP Biomedicals™
Code produit 11466461 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
500 g
1 kg
Conditionnement:
100g
1kg
250g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11466461 100 g 100g
11476461 250 g 250g
11486461 500 g -
11496461 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11466461 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0219400480
Identifiants chimiques
CAS 57-09-0
Formule moléculaire C19H42BrN
Poids moléculaire (g/mol) 364.46
Numéro MDL MFCD00011772
Clé InChI LZZYPRNAOMGNLH-UHFFFAOYSA-M
Synonyme cetrimonium bromide, cetyltrimethylammonium bromide, hexadecyltrimethylammonium bromide, ctab, centimide, cetab, bromat, ctmab, cee dee, cetavlon
CID PubChem 5974
ChEBI CHEBI:3567
Nom IUPAC hexadecyltrimethylazanium bromide
SMILES [Br-].CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Cetyltrimethylammonium bromide
Couleur Blanc
Quantité 100 g
Poids de la formule 364.5
Pourcentage de pureté ∼98%
Qualité Réactif de biologie moléculaire
Forme physique Poudre