Learn More
Bromure de cétyltriméthylammonium, MP Biomedicals
Code produit 11478094 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11478094 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11478094 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0520823280
 Article restreint
Expédition estimée: 06-01-2027
Spécification
Nom chimique ou matériau Cetyltrimethylammonium Bromide
CAS 57-09-0
Quantité 100 g
Formule moléculaire C19H42BrN
Numéro MDL MFCD00011772
Clé InChI LZZYPRNAOMGNLH-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Br-].CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
Nom IUPAC bromure de hexadecyltriméthylazanium
Poids moléculaire (g/mol) 364.46
CID PubChem 5974
ChEBI CHEBI:3567
Poids de la formule 364.46