Learn More
Hydrogénosulfate de cétyltriméthylammonium, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Cetyltrimethylammonium Hydrogensulfate |
| CAS | 68214-07-3 |
| Formule moléculaire | C19 H42 N . H O4 S |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | 1-Hexadecanaminium, N,N,N-trimethyl-, sulfate (1:1) (9CI, ACI), Cetyltrimethylammonium hydrogen sulfate, CTAHSO4, Hexadecyltrimethylammonium bisulfate, Hexadecyltrimethylammonium hydrogen sulfate, Hexadecyltrimethylammonium hydrogensulfate, Cetrimonium hydrogen sulfate |
| Formule InChI | InChI=1S/C19H42N.H2O4S/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(2,3)4;1-5(2,3)4/h5-19H2,1-4H3;(H2,1,2,3,4)/q+1;/p-1 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C.OS(=O)(=O)[O-] |
| Nom IUPAC | hexadecil(trimetil)amonio; sulfato de hidrógeno |
| Poids moléculaire (g/mol) | 381.61 |
| Poids de la formule | 381.2913 |