Learn More
Cevimeline hydrochloride hemihydrate, MedChemExpress
Description
Cevimeline hydrochloride hemihydrate (SNI-2011) is a quinuclidine derivative of acetylcholine and a selective and orally active muscarinic M1 and M3 receptor agonist. Cevimeline hydrochloride hemihydrate stimulates secretion by the salivary glands and can be used as a sialogogue for xerostomia. Cevimeline hydrochloride hemihydrate can cross the blood-brain barrier (BBB).
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Cevimeline hydrochloride hemihydrate |
| Forme physique | Solid |
| CAS | 153504-70-2 |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 50 mg |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C10H17NOS.HCl.1/2H2O |
| À utiliser avec (application) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Synonyme | SNI-2011AF102B hydrochloride hemihydrate |
| Informations sur la solubilité | H2O : ≥ 50 mg/mL (204.27 mM) |
| Afficher plus |