Learn More
Céviméline N-oxyde, TRC
Code produit 30351129
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
Unit Size:
10mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité unitSize
30351129 1 mg -
30363526 10 mg 10mg
30366505 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30351129 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCC2835101MG
 Article restreint
Expédition estimée: 13-08-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 469890-14-0
Formule moléculaire C10 H17 N O2 S
Poids moléculaire (g/mol) 215.31
Synonyme (2'R,3R)-rel-2'-Methylspiro[1-azabicyclo[2.2.2]octane-3,5'-oxathiolane] 1-Oxide
Nom IUPAC (2S,5S)-2-méthyl-1'-oxydospiro[1,3-oxathiolane-5,3'-1-azoniabicyclo[2.2.2]octane]
SMILES C[C@H]1O[C@]2(CS1)C[N+]3([O-])CCC2CC3
Specifications
Nom chimique ou matériau Cevimeline N-oxide
Quantité 1 mg
Formule InChI InChI=1S/C10H17NO2S/c1-8-13-10(7-14-8)6-11(12)4-2-9(10)3-5-11/h8-9H,2-7H2,1H3/t8-,9?,10-,11?/m0/s1
Poids de la formule 215.098