Learn More
Céviméline N-oxyde, TRC
Code produit 30366505
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30366505 5 mg -
30351129 1 mg -
30363526 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30366505 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC2835105MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 469890-14-0
Formule moléculaire C10 H17 N O2 S
Poids moléculaire (g/mol) 215.31
Synonyme (2'R,3R)-rel-2'-Methylspiro[1-azabicyclo[2.2.2]octane-3,5'-oxathiolane] 1-Oxide
Nom IUPAC (2S,5S)-2-méthyl-1'-oxydospiro[1,3-oxathiolane-5,3'-1-azoniabicyclo[2.2.2]octane]
SMILES C[C@H]1O[C@]2(CS1)C[N+]3([O-])CCC2CC3
Spécification
Nom chimique ou matériau Cevimeline N-oxide
Quantité 5 mg
Formule InChI InChI=1S/C10H17NO2S/c1-8-13-10(7-14-8)6-11(12)4-2-9(10)3-5-11/h8-9H,2-7H2,1H3/t8-,9?,10-,11?/m0/s1
Poids de la formule 215.098