Learn More
Céviméline N,S-dioxyde (mélange de diastéromères), TRC
Code produit 30357215
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
50 mg
Conditionnement:
50mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30357215 50 mg 50mg
30354360 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30357215 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC28352050MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
Formule moléculaire C10 H17 N O3 S
Poids moléculaire (g/mol) 231.312
Synonyme (2'R,3R,3'S)-rel-2'-Methylspiro[1-azabicyclo[2.2.2]octane-3,5'-oxathiolane] 1,3'-Dioxide
Nom IUPAC (2S,5S)-2-méthyl-1'-oxydospiro[1,3-oxathiolane-5,3'-1-azoniabicyclo[2.2.2]octane] 3-oxyde
SMILES C[C@H]1O[C@]2(CS1=O)C[N@+]3([O-])CC[C@@H]2CC3
Spécification
Nom chimique ou matériau Cevimeline N,S-dioxide (Mixture of diastereomers)
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C10H17NO3S/c1-8-14-10(7-15(8)13)6-11(12)4-2-9(10)3-5-11/h8-9H,2-7H2,1H3/t8-,9-,10-,11+,15?/m0/s1
Poids de la formule 231.093