Learn More
CF 1743, TRC
Code produit 30366303
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
250 mg
Conditionnement:
250mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30366303 250 mg 250mg
30363691 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30366303 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC291710250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 319425-66-6
Formule moléculaire C22H26N2O5
Poids moléculaire (g/mol) 398.45
Synonyme CF 1743, 3-(2-Deoxy-β-D-erythro-pentofuranosyl)-6-(4-pentylphenyl)-furo[2,3-d]pyrimidin-2(3H)-one
Nom IUPAC 3-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxyméthyl)oxolan-2-yl]-6-(4-pentylphényl)furo[2,3-d]pyrimidine-2-one
SMILES CCCCCc1ccc(cc1)C2=CC3=CN([C@H]4C[C@H](O)[C@@H](CO)O4)C(=O)N=C3O2
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(2-Deoxy-beta-D-erythro-pentofuranosyl)-6-(4-pentylphenyl)-furo[2,3-d]pyrimidin-2(3H)-one
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C22H26N2O5/c1-2-3-4-5-14-6-8-15(9-7-14)18-10-16-12-24(22(27)23-21(16)29-18)20-11-17(26)19(13-25)28-20/h6-10,12,17,19-20,25-26H,2-5,11,13H2,1H3/t17-,19+,20+/m0/s1
Poids de la formule 398.1842