Learn More
Spectrum Labs™ Collecteur de fractions CF-2
Code produit 11943999
Modifier l'affichage
Click to view available options
Largeur (métrique):
28 cm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Largeur (métrique) Conditionnement
11943999 28 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11943999 Fournisseur Spectrum Labs™ Code fournisseur 124878
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Collecteur de fractions à usage général très durable, doté d’un dispositif d’entraînement et d’un boîtier robustes. Le collecteur de fractions CF-2 Spectrum Labs™ est vendu complet et prêt à l’emploi.
  • Tête de goutte stationnaire
  • Les tubes se déplacent sous le générateur de gouttes afin que chaque goutte soit collectée
  • Répond aux besoins liés à la préparation LC et aux colonnes ouvertes LC
  • Peut recueillir jusqu’à 174 fractions dans des tubes de 13 mm ou jusqu’à 116 fractions dans des tubes de 10 mm
  • Les prélèvements peuvent se faire directement dans des flacons à scintillation de 17 mm ou 28 mm
  • Compatible avec les chambres froides
  • Marquage CE
  • Conforme RoHS
Spécification
Profondeur (métrique) 40 cm
Hauteur (métrique) 12 cm
Largeur (métrique) 28 cm
Description 230 VCA (± 40 VCA), 20 VA, 45-65 Hz
Alimentation électrique 230 VCA ±40 VCA, 20 VA, 45-65 Hz