Learn More
Gibco™ CF1 Mouse Embryonic Fibroblasts, MitC-treated
Code produit 15849662 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nbre de cellules:
2 x 106
4 x 106
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nbre de cellules Conditionnement
15849662 4 x 106 1 pièce
15737417 2 x 106 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15849662 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur A34959
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les fibroblastes embryonnaires (MEF) de souris Gibco CF1 traités par Mitomycine C (MitC) sont des cellules nourricières idéales pour la prise en charge de cellules souches embryonnaires humaines et de souris saines et non différenciées (ESC) et de cellules souches pluripotentes induites (iPSC) en culture.
Fabriquées par MTI-GlobalStem et équivalent à MTI-GlobalStem n° de cat. CGC-6001M et CGC-6201M, ces cellules MEF largement utilisées sont isolées à partir de souris CF1 non consanguines, arrêtées mitotiquement par traitement MitC et testées pour garantir la sécurité et les performances.
• Gagnez un temps précieux grâce aux MEF préinactivés et prêts à l’emploi
• Mettez en culture des CSE et CSPI en toute confiance grâce à des cellules nourricières soigneusement testées
• Comptez sur un produit largement utilisé
Gagnez du temps grâce à des MEF prêts à l’emploi
Les MEF CF1 irradiés vous permettent de gagner du temps et vous épargnent les problèmes liés à une installation animale, à la réalisation de dissections fastidieuses et chronophages et à l’expansion et au test des cellules jour après jour, semaine après semaine. Concentrez-vous sur votre recherche grâce à ces cellules nourricières prêtes à l’emploi préinactivées.
Cultivez grâce à des cellules nourricières soigneusement testées
Chaque lot de MEF CF1 est testé pour détecter les bactéries, les champignons, les mycoplasmes et les agents pathogènes de souris afin de minimiser les risques de contamination. Chaque lot est également testé pour assurer la viabilité post-décongélation (généralement supérieure à 95 %) et la capacité à favoriser les cellules ES humaines et de souris pour garantir des performances robustes et constantes. Ces MEF ont été utilisées avec succès avec les lignées ESC/iPSC d’autres espèces, mais doivent être testées pour leur compatibilité si elles sont utilisées pour une telle application.
S’appuyer sur un produit largement utilisé
Ces MEF CF1 sont utilisées dans de nombreux laboratoires du monde entier et ont été citées dans diverses publications. Ils ont été utilisés avec succès pour prendre en charge les cellules souches pluripotentes non différenciées à des densités allant de 2 x 104–5,3 x 104 cellules / cm2.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Fibroblastes embryonnaires de souris cryoconservés
Stocker dans de l’azote liquide.
Age Embryonique
Type de cellule Cellule nourricière, cellule fibroblaste
Forme Cryoconservé
Espèces Souris
Source du donneur Issu d’un regroupement d’échantillons
Nbre de cellules 4 x 106
Quantité 4 x 106 cells
Conditions d’expédition Expédié sur de la glace sèche