Learn More
Gibco™ CF6-Neo Mouse Embryonic Fibroblasts, MitC-treated
Code produit 15980453 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
4 x 106 cellules
Conditionnement:
4 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15980453 4 x 106 cellules 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15980453 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur A34964
Produits indispensables pour la culture cellulaire
Utilisez le code promo 27976
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Les fibroblastes embryonnaires de souris (MEF) CF6-Neo Gibco traités à la mitomycine C (MitC) sont des cellules nourricières résistantes à la mitomycine qui prennent en charge des cellules souches embryonnaires humaines et de souris saines et non différenciées (ESC) et de cellules souches pluripotentes induites (IPSC) en culture.
Fabriquées par MTI-GlobalStem et équivalent à MTI-GlobalStem n° de cat. GSC-6005M, ces cellules MEF sont isolées à partir de souris consanguine CF1 x C57BL/6, arrêtées mitotiquement par traitement MitC et testées afin de garantir les performances et minimiser le risque de contamination. Pour les MEF résistantes à la néomycine inactivées par irradiation, voir Fibroblastes embryonnaires de souris CF6-Neo, irradiés. Vous pouvez également choisir parmi notre vaste sélection d’autres MEF en fonction de votre application.
• Gagnez un temps précieux avec les MEF pré-inactivés et prêts à l’emploi
• Culture des ESC et des CSPi en toute confiance à l’aide de cellules nourricières soigneusement testées
• Procédez à vos travaux de recherche impliquant une sélection de médicaments utilisant des cellules résistantes à la néomycine
Gagnez du temps avec les MEF prêts à l’emploi
Les MEF CF6-Neo traités à la MitC vous aident à gagner du temps et à gérer les problèmes d’une installation animale, à effectuer des dissections fastidieuses et chronophages et à développer et tester des cellules jour après jour, semaine après semaine. Concentrez-vous sur votre recherche grâce à ces cellules nourricières prêtes à l’emploi et pré-inactivées.
Culture avec des cellules nourricières soigneusement testées
Chaque lot de MEF CF6-Neo fait l’objet de tests pour détecter des bactéries, le mycoplasme et les pathogènes de souris et minimiser le risque de contamination. Chaque lot est également testé pour assurer la viabilité post-décongélation (en général supérieure à 95 %) et la capacité à prendre en charge les cellules ES humaines et de souris afin de garantir des performances robustes et constantes dans votre recherche. Ces MEF ont été utilisés avec succès avec les lignées ESC / CSPi d’autres espèces, mais doivent être testés pour garantir leur compatibilité si elles sont utilisées pour une telle application.
Procédez à vos travaux de recherche impliquant une sélection de médicaments utilisant des cellules résistantes à la néomycine
Les MEF CF6-Neo expriment neoR à partir d’un transgène pPGKneobPa, ce qui les rend hautement résistants à la néomycine et à la généticine (G418). Chaque lot fait l’objet de tests de tolérance à diverses concentrations de G418 et la plage de seuil de survie est indiquée dans le CoA pour faciliter la conception des expériences. Utilisez ces cellules nourricières pour prendre en charge la culture ESC ou CSPi non différenciée tout en effectuant la sélection G418.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Fibroblastes embryonnaires de souris cryoconservés
Stocker dans de l’azote liquide.
Age Embryonique
Type de cellule Cellule nourricière, fibroblaste embryonnaire de souris
Forme Cryoconservé
Espèces Souris
Source du donneur Issu d’un regroupement d’échantillons
Nbre de cellules 4 x 106
Quantité 4 x 106 cellules
Conditions d’expédition Expédié sur de la glace sèche