missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ CFI 293T Cell Transient Overexpression Lysate (Denatured)

Code produit 16186571
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μl
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16186571 100 μl 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16186571 Fournisseur Abnova™ Code fournisseur H00003426T02.100uL

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Human overexpression lysate

Spécification

Lignée cellulaire 293T
À utiliser avec (application) Western Blot
Description CFI 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured)
Numéro d’ordre du gène BC020718.1
Poids moléculaire Theoretical M.W. 42.4kDa
Plasmide pCMV-CFI full-length
Test du contrôle qualité Transient overexpression cell lysate was tested with anti-CFI antibody (Mfr. No. H00003426-D01P) by Western Blot.
Quantité 100 μl
Tampon de stockage Tampon d’échantillonnage 1X (Tris-HCl 50 mM, SDS 2 %, glycérol 10 %, 2-mercaptoéthanol 300 mM, bleu de bromophénol 0,01 %)
Espèces hôtes Human
Contenu et stockage Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 100UL CFI 293T Cell Transient Overexpression Lysat
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P272-Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Mercaptoethanol
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.