Learn More
Chlorhydrate de CFM 1571, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-Benzyl-3-(3-(dimethylamino)propoxy)-N-(4-methoxyphenyl)-1H-pyrazole-5-carboxamide Hydrochloride |
| CAS | 1215548-30-3 |
| Formule moléculaire | C23 H28 N4 O3 . HCl |
| Quantité | 5 mg |
| Synonyme | CFM 1571 Hydrochloride, 1-Benzyl-3-(3-(dimethylamino)propoxy)-N-(4-methoxyphenyl)-1H-pyrazole-5-carboxamide Hydrochloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C23H28N4O3.ClH/c1-26(2)14-7-15-30-22-16-21(27(25-22)17-18-8-5-4-6-9-18)23(28)24-19-10-12-20(29-3)13-11-19;/h4-6,8-13,16H,7,14-15,17H2,1-3H3,(H,24,28);1H |
| SMILES | O=C(C1=CC(OCCCN(C)C)=NN1CC2=CC=CC=C2)NC3=CC=C(OC)C=C3.Cl |
| Nom IUPAC | 2-bencil-5-[3-(dimetilamino)propoxi]-N-(4-metoxifenil)pirazol-3-carboxamida;clorhidrato |
| Poids moléculaire (g/mol) | 444.95 |