Learn More
CFTR corrector 2, MedChemExpress
Code produit 16455916
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16455916 100 mg
16451457 50 mg
16435248 10 mg
16427967 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16455916 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY125381
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
MedChemExpress CFTR corrector 2 is a cystic fibrosis transmembrane conductance corrector (CFTR), extracted from patent US20140274933.
CFTR corrector 2 is a cystic fibrosis transmembrane conductance corrector (CFTR), extracted from patent US20140274933.
Spécification
Nom chimique ou matériau CFTR corrector 2
CAS 1628416-28-3
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C27H23FN4O4
Quantité 100 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 62.5 mg/mL (128.47 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N(C)C1=CC=C2N=C(C)OC2=C1)CN(N=C(C3=CC=CC(F)=C3)C4=C5C=C(OCC)C=C4)C5=O
Poids moléculaire (g/mol) 486.49
Poids de la formule 486.49
Pourcentage de pureté 98.29%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation