Learn More
Laboratoires Anios Savon antiseptique Dermanios CG
Description
Savon antiseptique :
- Solution transparente, légèrement visqueuse
- pH du produit : env. 5
- Densité : env. 1,0
Spécification
Spécification
| Type de produit | Savon antiseptique CG Dermanios |
| Composition | Excipients de digluconate de chlorhexidine |
| À utiliser avec (application) | Pour un environnement chirurgical et une salle propre médicale et industrielle |
| Quantité | 12 Paquets |
| Volume (métrique) | 500 mL |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- DERMANIOS SCRUB CG
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P102-Tenir hors de portée des enfants.
- P262-Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P401-Stocker .
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
- MIXTURE LIST-Contain: D-GLUCONIC ACID, COMPOUND WITH N, N''-BIS(4-CHLOROPHENYL)-3, 12- DIIMINO-2, 4,11, 13-TETRAAZATETRA