Learn More
cGAMP, MedChemExpress
Code produit. 16421269
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
1 mg
Code produit. 16421269
Marque: Medchem Express HY12512
MedChemExpress cGAMP (Cyclic GMP-AMPP) functions as an endogenous second messenger in metazoans and triggers interferon production in response to cytosolic DNA. cGAMP activates stimulator of interferon genes (STING), which activates a signaling cascade leading to the production of type I interferons and other immune mediators.
cGAMP (Cyclic GMP-AMPP) functions as an endogenous second messenger in metazoans and triggers interferon production in response to cytosolic DNA. cGAMP activates stimulator of interferon genes (STING), which activates a signaling cascade leading to the production of type I interferons and other immune mediators.
Spécification
Nom chimique ou matériau cGAMP
CAS 849214-04-6
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C20H24N10O13P2
Quantité 1 mg
Synonyme Cyclic GMP-AMP 3',3'-cGAMP
Informations sur la solubilité H2O : 20 mg/mL (29.66 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : < 1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble or slightly soluble)
SMILES O=P(O[C@H]1[C@@H](O)[C@H](N2C=NC3=C2N=CN=C3N)O[C@@H]1COP4(O)=O)(O)OC[C@@H]5[C@@H](O4)[C@@H](O)[C@H](N6C=NC7=C6N=C(N)NC7=O)O5
Poids moléculaire (g/mol) 674.41
Poids de la formule 674.41
Pourcentage de pureté 99.22%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-anti-virus
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.