Learn More
R&D Systems™ CGP 12177 hydrochloride
Description
Partial agonist at β3-adrenoceptors. β1- and β2-adrenoceptor antagonist (Ki values are 0.9, 4 and 88 nM for β1, β2 and β3 receptors respectively).
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | CGP 12177 hydrochloride |
| Quantité | 50 mg |
| Gamme de produits | Tocris |
| Poids de la formule | 315.8 |
| Pureté | >98% |
| Poids moléculaire | 315.798 |