Learn More
Tocris Bioscience™ CGP 37849
GREENER_CHOICE
Code produit 18094592
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18094592 10 mg 10mg
18095552 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18094592 Fournisseur Tocris Bioscience™ Code fournisseur 1469/10
Potent and selective NMDA antagonist
Potent, selective and competitive NMDA receptor antagonist (Ki = 35 nM). Anticonvulsive following oral administration in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 127910-31-0
Formule moléculaire C6H12NO5P
Spécification
Nom chimique ou matériau CGP 37849
Quantité 10 mg
Poids de la formule 209.14
Pureté >99%
Poids moléculaire 209.138