Learn More
CGP 39551, Tocris Bioscience™
Code produit 30001247
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30001247 10 mg 10mg
18024852 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30001247 Fournisseur Tocris Bioscience Code fournisseur 1409/10
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Potent, selective and competitive NMDA antagonist
Potent, selective and competitive NMDA antagonist (Ki = 310 nM for inhibition of [3H]-CPP binding in rat brain). Centrally active upon oral administration in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 127910-32-1
Formule moléculaire C8H16NO5P
Poids moléculaire (g/mol) 237.192
Clé InChI OKDOWCKDTWNRCB-GQCTYLIASA-N
Synonyme 2-amino-4-methyl-5-phosphono-3 pentenoic acid carboxyethyl ester, e-+/--2-amino-4-methyl-5-phosphono-3-pentenoic acid ethyl ester, 3-pentenoic acid, 2-amino-4-methyl-5-phosphono-, 1-ethyl ester, 3e, 3-pentenoic acid, 2-amino-4-methyl-5-phosphono-, 1-ethyl ester, e-+-, 2e-4-amino-5-ethoxy-2-methyl-5-oxopent-2-en-1-ylphosphonic acid, cgp hplc, e-2-amino-4-methyl-5-phosphono-3-pentenoic acid ethyl ester, e-4-amino-5-ethoxy-2-methyl-5-oxopent-2-enyl phosphonic acid
CID PubChem 6372334
Nom IUPAC [(E)-4-amino-5-ethoxy-2-methyl-5-oxopent-2-enyl]phosphonic acid
SMILES CCOC(=O)C(C=C(C)CP(=O)(O)O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau CGP 39551
Quantité 10 mg
Poids de la formule 237.19
Pourcentage de pureté >98%