Learn More
CGP-42112, MedChemExpress
Code produit 16447867
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16447867 5 mg
16441249 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16447867 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY12405
MedChemExpress CGP-42112 (CGP-42112A) is a potent Angiotensin-II subtype 2 receptor(AT2 R) agonist.
CGP-42112 (CGP-42112A) is a potent Angiotensin-II subtype 2 receptor(AT2 R) agonist.
Spécification
Nom chimique ou matériau CGP-42112
CAS 127060-75-7
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C52H69N13O11
Quantité 5 mg
Synonyme CGP42112A
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (95.04 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC[C@H](C)[C@@H](C(O)=O)NC([C@H]1N(C([C@H](CC2=CNC=N2)NC([C@H](CCCCNC([C@H](CCCNC(N)=N)NC(OCC3=CC=CC=C3)=O)=O)NC([C@H](CC4=CC=C(C=C4)O)NC(C5=CC=CN=C5)=O)=O)=O)=O)CCC1)=O
Poids moléculaire (g/mol) 1052.19
Poids de la formule 1052.19
Pourcentage de pureté 99.23%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation