Learn More
CGS-12066A Maleate Salt, TRC
Code produit 30362149
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30362149 25 mg
30350952 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30362149 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC29179325MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1350965-83-1
Formule moléculaire C17H17F3N4 . C4H4O4
Poids moléculaire (g/mol) 450.4
Synonyme CGS-12066A Maleate Salt, 4-(4-Methyl-1-piperazinyl)-7-(trifluoromethyl)-pyrrolo[1,2-a]quinoxaline (2Z)-2-Butenedioate
Nom IUPAC (Z)-but-2-acide énedioïque ; 4-(4-méthylpiperazine-1-yl)-7-(trifluorométhyl)pyrrolo[1,2-a]quinoxaline
SMILES CN1CCN(CC1)c2nc3cc(ccc3n4cccc24)C(F)(F)F.OC(=O)\C=C/C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(4-Methyl-1-piperazinyl)-7-(trifluoromethyl)-pyrrolo[1,2-a]quinoxaline (2Z)-2-Butenedioate
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C17H17F3N4.C4H4O4/c1-22-7-9-23(10-8-22)16-15-3-2-6-24(15)14-5-4-12(17(18,19)20)11-13(14)21-16;5-3(6)1-2-4(7)8/h2-6,11H,7-10H2,1H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
Poids de la formule 450.1515