Learn More
R&D Systems™ CGS 12066B dimaleate
Code produit 30001460
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30001460 10 mg 10mg
18013942 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30001460 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 0638/10
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. 5-HT1B agonist
5-HT1B full agonist, 10-fold selective over 5-HT1A and 1000-fold selective over 5-HT2C receptors. Centrally active following systemic administration.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 109028-10-6
Formule moléculaire C25H25F3N4O8
Spécification
Nom chimique ou matériau CGS 12066B dimaleate
Quantité 10 mg
Gamme de produits Tocris
Poids de la formule 566.49
Pureté >98%
Poids moléculaire 566.49