Learn More
Dimaléate CGS 12066B, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15485969
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15485969 10 mg 10mg
15495969 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15485969 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J63801.MA
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
Agoniste complet 5-HT-1B
5-HT-1B full agonist
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 109028-10-6
Formule moléculaire C25H25F3N4O8
Poids moléculaire (g/mol) 566.49
Numéro MDL MFCD00055048
Clé InChI HTEVMLYDEWVIQE-LVEZLNDCSA-N
Synonyme cgs 12066b dimaleate, 1-methyl-4-7-trifluoromethyl pyrrolo 1,2-a quinoxalin-4-yl piperazine; bis butenedioic acid
CID PubChem 71299720
Nom IUPAC Acide (E)-but-2-énedioïque ; 4-(4-methylpiperazin-1-yl)-7-(trifluoromethyl)pyrrolo[1,2-a]quinoxaline
SMILES CN1CCN(CC1)C2=NC3=C(C=CC(=C3)C(F)(F)F)N4C2=CC=C4.C(=CC(=O)O)C(=O)O.C(=CC(=O)O)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau CGS 12066B dimaleate
Point de fusion 126°C to 127°C
Couleur Blanc
Quantité 10 mg
Poids de la formule 566.49
Pourcentage de pureté ≥98%
Forme physique Solide