Learn More
Tocris Bioscience™ CGS 19755
Description
Potent, competitive NMDA receptor antagonist. Anticonvulsant and neuroprotective.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | CGS 19755 |
| Quantité | 50 mg |
| Poids de la formule | 223.17 |
| Pureté | >98% |
| Poids moléculaire | 223.165 |