Learn More
MedChemExpress CH 5450
Spécification
Spécification
| Pureté | 99.47% |
| CAS | 252557-97-4 |
| Contenu et stockage | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| À utiliser avec (application) | COVID-19-immunoregulation |
| Poids moléculaire | 652.73 g/mol |
| Type de produit | Peptides |
| Quantité | 50 mg |
| Conditions d’expédition | Room temperature |
| Solubilité | DMSO : ≥ 43 mg/mL (65.88 mM) |
| Synonyme | Z-Ile-Glu-Pro-Phe-Ome |