Learn More
CH5132799, MedChemExpress
Code produit 16499127
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16499127 5 mg
16476548 10 mg
16466776 100 mg
16402647 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16499127 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY15466
 Article restreint
Expédition estimée: 10-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
MedChemExpress CH5132799 is a selective class I PI3K inhibitor. CH5132799 inhibits class I PI3Ks, particularly PI3Kα, with an IC50 of 14 nM.
CH5132799 is a selective class I PI3K inhibitor. CH5132799 inhibits class I PI3Ks, particularly PI3Kα, with an IC50 of 14 nM.
Spécification
Nom chimique ou matériau CH5132799
CAS 1007207-67-1
Couleur Gris
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C15H19N7O3S
Quantité 5 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 4.55 mg/mL (12.06 mM; Need ultrasonic)
SMILES NC1=NC=C(C2=C3C(N(S(=O)(C)=O)CC3)=NC(N4CCOCC4)=N2)C=N1
Poids moléculaire (g/mol) 377.42
Poids de la formule 377.42
Pourcentage de pureté 98.81%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease