Learn More
CHADL Antibody, PerCP, R&D Systems™
Artikelnummer. 18600071 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packungsgröße
18600071 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18600071 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP281906PCP
 Restricted Item
Expédition estimée: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
CHADL Polyclonal specifically detects CHADL in Human/Mouse/Rat samples. It is validated for ELISA/Immunocytochemistry/Immunofluorescence/Immunohistochemistry/Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen CHADL
Applications ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugate PerCP
Dilution Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Formulation PBS
Gene Alias chondroadherin-like, chondroadherin-like protein
Host Species Rabbit
Immunogen CHADL antibody was raised against a 19 amino acid peptide from near the carboxy terminus of human CHADL. The immunogen is located within the last 50 amino acids of CHADL. Amino Acid Squence: ARKAKRTPASRPSARRTPI
Purification Method Peptide affinity purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 150356
Target Species Human, Mouse, Rat
Content And Storage Store at 4C in the dark.
Product Type Antibody
Form Purified
Isotype IgG
Product Line Novus
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.