Learn More
OHAUS™ Pince de la chaîne
Code produit 15792279 Tous les produits Ohaus Produits
Change view
Click to view available options
Dimensions:
Standard
Grand
Matériau:
Acier inoxydable
Nickelé
Longueur (métrique) du bras:
127 mm
305 mm
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Matériau Longueur (métrique) du bras unitSize
15792279 Standard Nickelé 127 mm 1 pièce
15732309 Grand Nickelé 127 mm 1 pièce
15742309 Grand Nickelé 305 mm 1 pièce
15782269 Grand Acier inoxydable 127 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15792279 Fournisseur OHAUS™ Code fournisseur 30392235
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La pince à chaîne OHAUS™ est conçue pour saisir et positionner en toute sécurité une grande variété de verrerie de laboratoire.
  • Les pinces en acier inox résistantes à la corrosion offrent une excellente résistance chimique, une grande durabilité et peuvent être autoclavées. Les pinces en zinc nickelées offrent une résistance à la traction élevée à un prix économique.
  • Évitez les accidents chimiques au sein du laboratoire ! Les pinces multi-usages polyvalentes LabJaws maintiennent en toute sécurité la verrerie et les objets de forme irrégulière. Choisissez parmi une variété de tailles de préhension, de styles de broche et de types de réglage.
  • Faites votre choix parmi une variété de pinces LabJaws spécialisées avec des paramètres réglables pour fournir une adaptation exacte aux produits de laboratoire tels que les thermomètres, les thermocouples, les colonnes, les entonnoirs et les flacons à fond rond.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Pince de la chaîne
Matériau Nickelé
Description Pince, spécialisée, chaîne, CLS-CHAINZM
Diamètre (métrique) 13 mm
Longueur (impériale) 7,40 po
Longueur (impériale) du bras 5,000 po
Longueur (métrique) 188,00 mm
Longueur (métrique) du bras 127 mm
Dimensions Standard
Dimensions (métrique) de la poignée de 35 à 170 mm