Learn More
Sampling Systems™ Chaîne et manille
Code produit 15889351 Tous les produits Sampling Systems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
10 m
25 m
50 m
Conditionnement:
10m
25m
50m
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
15889351 50 m 50m
15869351 10 m 10m
15879351 25 m 25m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15889351 Fournisseur Sampling Systems™ Code fournisseur 5070S50
Expédition estimée: 18-11-2026
La chaîne et la manille Sampling Systems™ sont utilisées pour aider à abaisser le godet de la louche Enviro.
  • Pour une utilisation avec une louche Enviro
  • Structure en acier inox
Spécification
Type de produit Chaîne
Matériau Acier inoxydable
À utiliser avec (équipement) Louche Enviro
Longueur (métrique) 50 m