Learn More
Chalcone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10496990 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10496990 100 g Flacon en plastique 100g
10143590 500 g Flacon en plastique 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10496990 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 159431000
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 94-41-7 | C15H12O | 208.26 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 94-41-7
Formule moléculaire C15H12O
Poids moléculaire (g/mol) 208.26
Numéro MDL MFCD00003082
Clé InChI DQFBYFPFKXHELB-VAWYXSNFSA-N
Synonyme chalcone, trans-chalcone, e-chalcone, benzalacetophenone, chalkone, benzylideneacetophenone, phenyl styryl ketone, cinnamophenone, 2-benzalacetophenone, 2-benzylideneacetophenone
CID PubChem 637760
ChEBI CHEBI:48965
SMILES O=C(\C=C\C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Chalcone
Note relative au nom 97%
Point de fusion 53.0°C to 58.0°C
Couleur Jaune
Point d’ébullition 345.0°C to 348.0°C
Point d’éclair >112°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire C6H5CH=CHCOC6H5
Quantité 100 g
Beilstein 07, 478
Merck Index 15, 2036
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: freely soluble in ether,chloroform,benzene and,carbon disulfide,slightly soluble in alcohol
Nom IUPAC (2E)-1,3-diphényleprop-2-en-1-one
Poids de la formule 208.26
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre granulaire