Learn More
Nabertherm™ Four de chambre, série LH 1300 avec contrôleur C540
Code produit 17397949 Tous les produits Nabertherm Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
15 L
30 L
60 L
120 L
216 L
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
17397949 15 L 1 pièce
17357959 30 L 1 pièce
17317969 60 L 1 pièce
17377969 120 L 1 pièce
17337979 216 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17397949 Fournisseur Nabertherm™ Code fournisseur LH0232NMNE
 Article restreint
Expédition estimée: 06-01-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Isolation robuste à base de briques réfractaires légères.Grâce à une grande variété d’équipements optionnels, ces fours à chambre peuvent être adaptés de manière optimale à vos procédés.
  • Température maximale : 1300 °C
  • Boîtier à enveloppe double avec ventilation postérieure, garantissant des températures basses au niveau du caisson
  • Chauffage sur cinq côtés pour une température d’une uniformité optimale
  • Les éléments chauffants des tubes de support garantissent un rayonnement thermique libre et une durée de vie prolongée
  • Commande amovible, montée sur la porte du four, et assurant un grand confort d’utilisation
  • Protection de l’élément chauffant inférieur et de la surface d’empilage à plat fournie par la plaque SiC intégrée dans la base
  • Isolation multicouches sans fibre à base de briques réfractaires légères et isolation unique de secours
  • Porte avec joint entre chaque brique, montée à la main
  • Puissance installée et élevée réduisant la durée du chauffage
  • Ventilation latérale avec raccord de dérivation pour tuyau d’échappement
  • Arche autonome assurant une stabilité élevée et une protection optimale contre la poussière
  • Verrouillage rapide sur la porte
  • Conduit d’entrée librement ajustable des lames d’air au niveau de la base du four
  • Support inclus
  • Application définie dans les limites d’instructions d’utilisation
Veuillez noter : une chaudière inférieure à 2,9 kW sera livrée avec une prise standard britannique. Tout ce qui dépasse 2,9 kW sera livré avec la prise CEE appropriée. Pour toute puissance supérieure à 2,9 kW, veuillez vous assurer d’avoir la prise requise avant l’achat.
Spécification
Type de contrôleur C540
Capacité (métrique) 15 L
max. (métrique) 1300°C
Dimensions (P x l x H) intérieures 250 x 250 x 250 mm
Dimensions (L x l x H) extérieures 860 x 680 x 1215 mm
Poids (métrique) 170 kg