Learn More
Melford CHAPS
Description
Détergent zanidationique, non dénaturant, pour la solubilité des protéines membranaires.
- Numéro CAS : 75621-03-3
- Formulemoléculaire:C32H58N2SO7
- Masse moléculaire : 614,9
Spécification
Spécification
| CAS | 75621-03-3 |
| Formule moléculaire | C32H58N2O7S |
| Quantité | 5 g |