Learn More
CHAPS, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11405017
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11405017 1 g 1g
11415017 5 g 5g
11425017 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11405017 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21927.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CHAPS, > -98 %, C32H58N2O7S, numéro CAS 75621-03-3, 3-[(3-cholamidopropyl)diméthylammonio]-1-propanesulfonate, 25 g, 614,88, H315-H319-H335, déclaration H du GHS H315-H319-H335 Provoque une irritation cutanée.Provoque une sévère irritation des yeux.Peut irriter les voies respiratoires.
Buffer; zwitterionic nondenaturing detergent for solubilizing membrane proteinsCHAPS is used in the laboratory to dissolve biological macromolecules such as proteins. It acts as a non-denaturing solvent used in purification of membrane proteins. It is also useful in conjunction with nonionic detergents like Triton X-100. Further, it is used as a non-denaturing zwitterionic detergent for membrane biochemistry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Tampon ; détergent non dénaturant zwittérionique pour la solubilisation des protéines membranaires CHAPS utilisé en laboratoire afin de dissoudre des macromolécules biologiques telles que les protéines. Il agit à l’instar d’un solvant non dénaturant utilisé dans la purification des protéines membranaires. Il s’avère également utile en association avec des détergents non ioniques comme le Triton X-100. En outre, il est utilisé comme détergent non dénaturant zwittérionique en biochimie membranaire.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants, les acides forts et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75621-03-3
Formule moléculaire C32H58N2O7S
Poids moléculaire (g/mol) 614.883
Numéro MDL MFCD00012116
Clé InChI UMCMPZBLKLEWAF-GBSSQDIOSA-N
Synonyme 3-[(3-Cholamidopropyl)dimethylammonio]-1-propanesulfonate
CID PubChem 134129639
Nom IUPAC 3-[diméthyl-3-[[(4R)-4-[(3R,5S,7R,8R,9R,10S,12S,13R,14R,17S)-3,7,12-trihydroxy-10,13-diméthyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tétradécahydro-1H-cyclopenta[a]phénanthren-17-yl]pentanoyl]amino]propyl]azaniumyl]propane-1-sulfonate
SMILES CC(CCC(=O)NCCC[N+](C)(C)CCCS(=O)(=O)[O-])C1CCC2C1(C(CC3C2C(CC4C3(CCC(C4)O)C)O)O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau CHAPS
Point de fusion 156°C to 158°C (decomposition)
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 614.88
Pourcentage de pureté ≥98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • CHAPS
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: CHAPS