Learn More
CHAPS, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10403320 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10403320 25 g Flacon en verre 25g
10834531 5 g Flacon en verre 5g
10882431 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10403320 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 436550250
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Ajouter au panier
Le CHAPS, 3-[(3-cholamidopropyl)diméthylammio]-1-propanesulfonate, numéro CAS 75621-03-3, est un détergent zwitterionique non dénaturant qui peut être utilisé pour solubiliser les protéines membranaires.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
  • Le CHAPS (3-((3-cholamidopropyl) diméthylammio)-1-propanesulfonate) est un détergent non dénaturant zwitterionique
  • Il convient aux applications nécessitant une protection de la conformation des protéines natives
Applications
  • Le CHAPS peut être utilisé pour la solubilisation et la purification des protéines membranaires
  • Il s’avère également utile en association avec des détergents non ioniques comme le Triton X-100
  • Il peut être utilisé comme détergent zwitterionique non dénaturant pour l’étude de la chimie membranaire
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75621-03-3
Formule moléculaire C32H58N2O7S
Poids moléculaire (g/mol) 614.9
Numéro MDL MFCD00012116
Clé InChI UMCMPZBLKLEWAF-GBSSQDIOSA-N
Synonyme 3-[(3-Cholamidopropyl)dimethylammonio]-1-propanesulfonate
CID PubChem 134129639
Nom IUPAC 3-[diméthyle-3-[[(4R)-4-[(3R,5S,7R,8R,9R,10S,12S,13R,14R,17S)-3,7,12-trihydroxy-10,13-diméthyle-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tétradécahydro-1H-cyclopenta[a]phénanthrène-17-yle]pentanoyle]amino]propyle]azaniumyle]propane-1-sulfonate
SMILES CC(CCC(=O)NCCC[N+](C)(C)CCCS(=O)(=O)[O-])C1CCC2C1(C(CC3C2C(CC4C3(CCC(C4)O)C)O)O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau CHAPS
Point de fusion 267.2°C to 271.4°C
Couleur Blanc
Analyse élémentaire 4.46 to 4.65 % N
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Merck Index 15,2043
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohols like methanol and ethanol
Poids de la formule 614.9
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline