Learn More
CHAPS, 99,8 %, MP Biomedicals™
Code produit 11471851 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11471851 100 g 100g
11441851 1 g 1g
11461851 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11471851 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0219031980
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2785.00€
    2650.20€ / 100g
    Économisez 134.80€
    4% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 75621-03-3
Formule moléculaire C32H58N2O7S
Poids moléculaire (g/mol) 614.883
Clé InChI UMCMPZBLKLEWAF-GBSSQDIOSA-N
Synonyme 3-[(3-Cholamidopropyl)-dimethyl- ammonio]-1-propane sulfonate
CID PubChem 134129639
Nom IUPAC 3-[diméthyle-[3-[[(4R)-4-[(3R,5S,7R,8R,9R,10S,12S,13R,14R,17S)-3,7,12-trihydroxy-10,13-diméthyle-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tétradécahydro-1H-cyclopenta[a]phénanthrène-17-yle]pentanoyle]amino]propyle]azaniumyle]propane-1-sulfonate
SMILES CC(CCC(=O)NCCC[N+](C)(C)CCCS(=O)(=O)[O-])C1CCC2C1(C(CC3C2C(CC4C3(CCC(C4)O)C)O)O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Chaps
Couleur Blanc
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage 0.998
Poids de la formule 614.9
compliance-icons
Identifiant produit
  • CHAPS
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: CHAPS