Learn More
CHAPS, MP Biomedicals™
Code produit 11481632 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11481632 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11481632 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 04808196
 Article restreint
Expédition estimée: 05-01-2027
CHAPS, ≥ 98 %, poudre blanche
  • Le CHAPS est utile pour solubiliser les protéines membranaires.
  • Fréquemment utilisée avant l'électrophorèse car elle ne dénature généralement pas les protéines.
  • CHAPS est un détergent zwitterionique.
Spécification
Couleur Blanc
CAS 75621-03-3
Forme physique Poudre
Point de fusion 157°av. J.-C. (décomposition)(littérature)
pH 4,0 à 7,0 (solution aqueuse à 10 %)
Quantité 5 g
Formule moléculaire C32H58N2O7S
Synonyme 3-[(3-Cholamidopropyl)dimethylammonio]-1-propanesulfonate, CHAPS hydrate
Informations sur la solubilité Soluble dans une solution aqueuse à 10 %. (Litt.)
Clé InChI UMCMPZBLKLEWAF-BCTGSCMUSA-N
Poids moléculaire (g/mol) 614.88
Pourcentage de pureté ≥98 %