Learn More
CHAPS (poudre cristalline blanche), Fisher BioReagents™
Description
CHAPS est un détergent zwitterionique utilisé pour solubiliser les protéines membranaires.
Spécification
Spécification
| Absorbance | 0.1 max. (1%) at 260nm, 0.1 max. (1%) at 280nm |
| Nom chimique ou matériau | CHAPS |
| Couleur | Blanc |
| Forme physique | Solide |
| Point de fusion | 267°C |
| Quantité | 5 g |
| Identification | Pass Test |
| Conditionnement | Verre ambré |
| Plage de pourcentage du dosage | ≥98 % |
| Merck Index | 15, 2043 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- CHAPS
- Attention
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.