Learn More
CHAPS, MP Biomedicals
Code produit 11451851 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11451851 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11451851 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0219031905
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    276.00€
    262.50€ / 5g
    Économisez 13.50€
    4% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau CHAPS
CAS 75621-03-3
Quantité 5 g
Formule moléculaire C32H58N2O7S
Numéro MDL MFCD00012116
Synonyme 3-[(3-Cholamidopropyl) dimethylammonio]-1-propane sulfonate
Clé InChI UMCMPZBLKLEWAF-GBSSQDIOSA-N
SMILES CC(CCC(=O)NCCC[N+](C)(C)CCCS(=O)(=O)[O-])C1CCC2C1(C(CC3C2C(CC4C3(CCC(C4)O)C)O)O)C
Nom IUPAC 3-[diméthyle-[3-[[(4R)-4-[(3R,5S,7R,8R,9R,10S,12S,13R,14R,17S)-3,7,12-trihydroxy-10,13-diméthyle-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tétradécahydro-1H-cyclopenta[a]phénanthrène-17-yle]pentanoyle]amino]propyle]azaniumyle]propane-1-sulfonate
Poids moléculaire (g/mol) 614.883
CID PubChem 134129639
Poids de la formule 630.9
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • CHAPS
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: CHAPS